Imprimer
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-fluoro-1,3-benzothiazole
H32383.03 H32383.06
H32383.03EA 87.8 EUR
H32383.03 H32383.06
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 399-74-6 Molecular Formula: C7H3ClFNS Formula Weight: 187.62 Melting Point: 89-93° MDL No.: MFCD04448822
Formule: C₇H₃ClFNS
Poids moléculaire: 187.62 g/mol
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04448822
Numéro CAS: 399-74-6