2-(3-Chloro-4-fluorophényl)indole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(3-Chloro-4-fluorophényl)-1H-indole
Purity: 98%
CAS No.: 1868-88-8
Molecular Formula: C14H9ClFN
Formula Weight: 245.69
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00068179
Formule:
C₁₄H₉ClFN Poids moléculaire: 245.68 g/mol Point de fusion: 170…173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068179 Numéro CAS: 1868-88-8 |