Imprimer
Phénol 99+%, en cristaux détachés
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15760.0E A15760.22 A15760.36
A15760.0EEA 189 EUR
A15760.0E A15760.22 A15760.36
Phénol 99+%, en cristaux détachés
Phénol
Purity: 99+% CAS No.: 108-95-2 Molecular Formula: C6H6O Formula Weight: 94.11 Flash Point: 79°(175°F) Odour: Sweet Boiling Point: 181° Beilstein Reference: 969616 Merck Reference: 14,7241 UN No.: 1671 MDL No.: MFCD00002143
Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1,071
Point éclair: 79 °C (175 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,7241