Indole-6-carboxylate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 50820-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 78-80°
Beilstein Reference: 141837
Formule:
C₁₀H₉NO₂ Point de fusion: 78…80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00211063 Numéro CAS: 50820-65-0 |