Phénol 99+% stabilisé ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide phénique
Purity: 99+%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H5OH
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.071
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Sweet
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Formule:
C₆H₅OH Poids moléculaire: 94.11 g/mol Point d'ébullition: 181 °C Point de fusion: 40…43 °C Densité: 1.071 Point éclair: 79 °C (175 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002143 Numéro CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II REACH: 01-2119471329-32 Indice Merck: 14,7241 |