Imprimer
Indole-2-carboxylate d'éthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
118600050 118600250
ACRO118600050EA 74.4 EUR
ACRO118600050 ACRO118600250
Indole-2-carboxylate d'éthyle 97%
Indole-2-carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point de fusion: 119…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005609
Numéro CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥96.0 %