1-Boc-indole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-BOC-indole, 1-BOC-1H-indole
Purity: 97%
CAS No.: 75400-67-8
Molecular Formula: C13H15NO2
Formula Weight: 217.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 113-114°/0.2mm
Beilstein Reference: 4674239
MDL No.: MFCD02093939
Formule:
C₁₃H₁₅NO₂ Point d'ébullition: 113…114 °C (0,2 mmHg) Densité: 1,070 |
Numéro MDL:
MFCD02093939 Numéro CAS: 75400-67-8 |