Imprimer
3-Acétoxyindole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
156660010 156660050
ACRO156660010EA 84.3 EUR
ACRO156660010 ACRO156660050
3-Acétoxyindole 97%
3-Acétoxyindole
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014561
Numéro CAS: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %