Imprimer
5-Bromooxindole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50573.03 H50573.06
H50573.03EA 113 EUR
H50573.03 H50573.06
5-Bromooxindole ≥98%
5-Bromooxindole
Purity: 98% CAS No.: 20870-78-4 Molecular Formula: C8H6BrNO Formula Weight: 212.05 MDL No.: MFCD00456998
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456998
Numéro CAS: 20870-78-4