Imprimer
1-Benzyl-4-pipéridone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
106131000 106132500
ACRO106131000EA 134 EUR
ACRO106131000 ACRO106132500
1-Benzyl-4-pipéridone 99%
1-Benzyl-4-pipéridone
Formule: C₁₂H₁₅NO
Poids moléculaire: 189.26 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C (7 mmHg)
Densité: 1.06 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006192
Numéro CAS: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to straw yellow Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens Passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g