Imprimer
1-Benzyl-4-pipéridone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12390.22 A12390.14 A12390.36
A12390.22EA 110 EUR
A12390.22 A12390.14 A12390.36
1-Benzyl-4-pipéridone ≥98%
1-Benzyl-4-pipéridone
Purity: 98+% CAS No.: 3612-20-2 Molecular Formula: C12H15NO Formula Weight: 189.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5399 Boiling Point: 248° Beilstein Reference: 128556 MDL No.: MFCD00006192
Formule: C₁₂H₁₅NO
Point d'ébullition: 248 °C
Densité: 1,059
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00006192
Numéro CAS: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4