Imprimer
Isocyanate de triméthylsilyle ≥94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12633.09 A12633.18 A12633.30
A12633.09EA 99.4 EUR
A12633.09 A12633.18 A12633.30
Isocyanate de triméthylsilyle ≥94%
Isocyanate de triméthylsilyle
Purity: 94% CAS No.: 1118-02-1 Molecular Formula: C4H9NOSi Formula Weight: 115.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3960 Odour: Acrid Melting Point: -49° Boiling Point: 90-92° Beilstein Reference: 1744962 UN No.: 2478 MDL No.: MFCD00001993
Formule: C₄H₉NOSi
Point d'ébullition: 90…92 °C
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0,859
Point éclair: –2 °C (28 °F)
Numéro MDL: MFCD00001993
Numéro CAS: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
ADR: 3,II