Imprimer
1-Boc-pipérazine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L13363.06 L13363.14 L13363.03
L13363.06EA 159 EUR
L13363.06 L13363.14 L13363.03
1-Boc-pipérazine ≥99%
1-Boc-pipérazine
Purity: 99% CAS No.: 57260-71-6 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 879985
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075265
Numéro CAS: 57260-71-6