Imprimer
1-Boc-pipérazine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-BOC-pipérazine
367280050 367280250
ACRO367280050EA 218 EUR
ACRO367280050 ACRO367280250
1-Boc-pipérazine 97%
1-Boc-pipérazine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 43…47 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075265
Numéro CAS: 57260-71-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %