Imprimer
1-Boc-2-pipéridone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
L18896.03 L18896.06
L18896.03EA 16.7 EUR
L18896.03 L18896.06
1-Boc-2-pipéridone ≥99%
1-Boc-2-pipéridone
Purity: 99% CAS No.: 85908-96-9 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25 Melting Point: 34-37° Beilstein Reference: 4674955
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Point de fusion: 34…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179046
Numéro CAS: 85908-96-9