Imprimer
1-Bromo-3-méthyl-2-butène ≥90% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-2-méthyl-2-butène
Stabilisation: Stabilisé avec Argent (Ag)
A13388.09 A13388.18 A13388.30
A13388.09EA 73.9 EUR
A13388.09 A13388.18 A13388.30
1-Bromo-3-méthyl-2-butène ≥90% stabilisé
1-Bromo-3-méthyl-2-butène
Stabilized with silver
Purity: 90+% CAS No.: 870-63-3 Molecular Formula: C5H9Br Formula Weight: 149.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 32°(90°F) Refractive Index: 1.4895 Odour: Pungent Boiling Point: 135° Beilstein Reference: 1420778 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000242
Formule: C₅H₉Br
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 1,281
Point éclair: 32 °C (90 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000242
Numéro CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II