Imprimer

Geraniol 99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

410900250 410901000 410900050 410905000 410900025
ACRO410900250EA 71.7 EUR
ACRO410900250 ACRO410901000 ACRO410900050 ACRO410905000 ACRO410900025
Geraniol 99%
Geraniol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 229…230 °C (757 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,878 g/cm³
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002917
Numéro CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR