Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 2421-28-5
Molecular Formula: C17H6O7
Formula Weight: 322.23
Flash Point: 324°(615°F)
Melting Point: 220-226°
Boiling Point: 320°/5mm
Beilstein Reference: 761777
MDL No.: MFCD00005923
Formule:
C₁₇H₆O₇ Point d'ébullition: 320 °C (5 mmHg) Point de fusion: 220…226 °C Densité: 1,570 Point éclair: 324 °C (615 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005923 Numéro CAS: 2421-28-5 EINECS: 219-348-1 |