Imprimer
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde-oxime ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
L14719.03 L14719.06
L14719.03EA 21.2 EUR
L14719.03 L14719.06
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde-oxime ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde-oxime
Purity: 97% CAS No.: 443-33-4 Molecular Formula: C7H5ClFNO Formula Weight: 173.58 Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 3247886
Formule: C₇H₅ClFNO
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00837704
Numéro CAS: 443-33-4
EINECS: 207-135-6