Imprimer
3-(2-Aminoéthyl)-5-benzyloxyindole chlorhydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]ethanamine hydrochloride, 5-(phenylmethoxy)indole-3-ethanamine monohydrochloride
106110010 106112500 106110050
ACRO106110010EA 230 EUR
ACRO106110010 ACRO106112500 ACRO106110050
3-(2-Aminoéthyl)-5-benzyloxyindole chlorhydrate 98%
3-(2-Aminoéthyl)-5-benzyloxyindole chlorhydrate
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
Point de fusion: 255…259 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012685
Numéro CAS: 52055-23-9
EINECS: 257-626-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 20 to 60 ppm amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g