Imprimer
Acide mycophénolique, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
475913-100 475913-500
475913-100EA 192 EUR
475913-100 475913-500
Acide mycophénolique, Millipore®
Acide mycophénolique
Formule: C₁₇H₂₀O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036814
Numéro CAS: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3