Imprimer
Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
A13776.0B A13776.18 A13776.22 A13776.30 A13776.36
A13776.0BEA 253 EUR
A13776.0B A13776.18 A13776.22 A13776.30 A13776.36
Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle ≥98%
Éthoxyméthylenemalonate de diéthyle
Purity: 98+% CAS No.: 87-13-8 Molecular Formula: C10H16O5 Formula Weight: 216.23 Flash Point: 144°(291°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Ester-like Melting Point: -33° Boiling Point: 136-139°/10mm Beilstein Reference: 880058 MDL No.: MFCD00009148
Formule: C₁₀H₁₆O₅
Poids moléculaire: 216.23 g/mol
Point d'ébullition: 136…139 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.080
Point éclair: 144 °C (291 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009148
Numéro CAS: 87-13-8
EINECS: 201-725-7