Fluoromalonate de diméthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 344-14-9
Molecular Formula: C5H7FO4
Formula Weight: 150.11
Refractive Index: 1.4032
Boiling Point: 111-112°/45mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00054680
Formule:
C₅H₇FO₄ Point d'ébullition: 111…112 °C (45 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054680 Numéro CAS: 344-14-9 ADR: 8,II |