Erythrosin B sel de disodium, pure_certified
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Erythrosine 239, Erythrosine sodium, C.I. 45430, Rouge acide 51, Erythrosine 3B, FD&C Red #3, Erythrosine B, 2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
Formule:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ Poids moléculaire: 879.86 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144257 Numéro CAS: 16423-68-0 EINECS: 240-474-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
UV Lambda max | 524 to 527 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.15 to 1.55 |
BSC Certification | Passes |