Imprimer
Erythrosin B sel de disodium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Erythrosine 239, Erythrosine sodium, C.I. 45430, Rouge acide 51, Erythrosine 3B, FD&C Red #3, Erythrosine B, 2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
A14180.14 A14180.22 A14180.36
A14180.14EA 55.1 EUR
A14180.14 A14180.22 A14180.36
Erythrosin B sel de disodium
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
CAS No.: 568-63-8 Molecular Formula: C20H6I4Na2O5 Formula Weight: 879.87 MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Poids moléculaire: 879.86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-046-0