Imprimer
1,3,5-Triméthoxybenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13981.09 A13981.18 A13981.30
A13981.09EA 34.2 EUR
A13981.09 A13981.18 A13981.30
1,3,5-Triméthoxybenzène ≥99%
1,3,5-Triméthoxybenzène
Purity: 99% CAS No.: 621-23-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 51-53° Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 1307993 MDL No.: MFCD00008385
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 255 °C
Point de fusion: 51…53 °C
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008385
Numéro CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4