Imprimer
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-6-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid
H52520.MD H52520.03
H52520.MDEA 66.1 EUR
H52520.MD H52520.03
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid 96%
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Purity: 96% CAS No.: 913835-67-3 Molecular Formula: C14H15BN2O4 Formula Weight: 286.09 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 219-221° MDL No.: MFCD08436056
Formule: C₁₄H₁₅BN₂O₄
Point de fusion: 219…221 °C
Numéro MDL: MFCD08436056
Numéro CAS: 913835-67-3