Imprimer
1-Vinylnaphtalène 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
H51043.03 H51043.06
H51043.03EA 96.9 EUR
H51043.03 H51043.06
1-Vinylnaphtalène 95% stabilisé
1-Vinylnaphtalène
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 95% CAS No.: 826-74-4 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C MDL No.: MFCD00075766
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 135…138 °C
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,04
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075766
Numéro CAS: 826-74-4
EINECS: 212-560-5