4-Méthyl-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Cyano-5-méthylbenzotrifluorure
Purity: 98%
CAS No.: 261952-05-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 22-28°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631596
Formule:
C₉H₆F₃N Poids moléculaire: 185.15 g/mol Point de fusion: 22…28 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631596 Numéro CAS: 261952-05-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |