Imprimer
Acide 2,2'-oxydiacétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23758.14 B23758.22 B23758.36
B23758.14EA 35.5 EUR
B23758.14 B23758.22 B23758.36
Acide 2,2'-oxydiacétique ≥98%
Acide 2,2'-oxydiacétique
Purity: 98% CAS No.: 110-99-6 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Melting Point: 140-145° Beilstein Reference: 1072117
Formule: C₄H₆O₅
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004309
Numéro CAS: 110-99-6
EINECS: 203-823-5