Imprimer
3-(2-Aminoéthyl)-6-méthoxyindole 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
187452500 187450010
ACRO187452500EA 276 EUR
ACRO187452500 ACRO187450010
3-(2-Aminoéthyl)-6-méthoxyindole 99%
3-(2-Aminoéthyl)-6-méthoxyindole
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005663
Numéro CAS: 3610-36-4
EINECS: 222-778-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 146 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Appearance of solution (2% soln. in ethanol) practically clear, almost colorless to yellowish
Titration with HClO4 ≥98.5 %