Imprimer
Iodure de 1-méthyl-3-propylimidazolium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-Methyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium iodide
H27682.06 H27682.18
H27682.06EA 81.3 EUR
H27682.06 H27682.18
Iodure de 1-méthyl-3-propylimidazolium ≥98%
Iodure de 1-méthyl-3-propylimidazolium
Purity: 98% CAS No.: 119171-18-5 Molecular Formula: C7H13IN2 Formula Weight: 252.09 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 301-304° MDL No.: MFCD08276385
Formule: C₇H₁₃IN₂
Poids moléculaire: 252.1 g/mol
Point d'ébullition: 301…304 °C
Densité: 1.54
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276385
Numéro CAS: 119171-18-5