Imprimer
Malonate de disodium hydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Malonic acid disodium salt hydrate
413500250 413501000 413505000
ACRO413500250EA 45.8 EUR
ACRO413500250 ACRO413501000 ACRO413505000
Malonate de disodium hydraté 99%
Malonate de disodium hydraté
Formule: C₃H₂Na₂O₄·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149114
Numéro CAS: 132499-82-2
EINECS: 205-514-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 13 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %