Imprimer
1-Acétyl-4-pipéridone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Acetyl-4-piperidone
166820250 166821000
ACRO166820250EA 91.5 EUR
ACRO166820250 ACRO166821000
1-Acétyl-4-pipéridone 97%
1-Acétyl-4-pipéridone
Formule: C₇H₁₁NO₂
Densité: 1,14 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006190
Numéro CAS: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5015 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test