Imprimer
6-Bromobenzothiazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Bromo-1,3-benzothiazole
H52823.MD H52823.03
H52823.MDEA 75 EUR
H52823.MD H52823.03
6-Bromobenzothiazole ≥97%
6-Bromobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 53218-26-1 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.08 Melting Point: 52-54° MDL No.: MFCD04115372
Formule: C₇H₄BrNS
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115372
Numéro CAS: 53218-26-1