Imprimer
Tétrafluoroborate de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [OMIM] [BF4]
H27161.06 H27161.18
H27161.06EA 110 EUR
H27161.06 H27161.18
Tétrafluoroborate de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥99%
Tétrafluoroborate de 1-méthyl-3-octylimidazolium
Purity: 99% CAS No.: 244193-52-0 Molecular Formula: C12H23BF4N2 Formula Weight: 282.13 MDL No.: MFCD03095434
Formule: C₁₂H₂₃BF₄N₂
Densité: 1,120
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095434
Numéro CAS: 244193-52-0