Imprimer
4-Chlorobutyrate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L03734.14 L03734.22
L03734.14EA 30.1 EUR
L03734.14 L03734.22
4-Chlorobutyrate de méthyle ≥98%
4-Chlorobutyrate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 3153-37-5 Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH3 Formula Weight: 136.58 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1745117 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00001003
Formule: C₅H₉ClO₂
Point d'ébullition: 175…176 °C
Densité: 1,125
Point éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001003
Numéro CAS: 3153-37-5
EINECS: 221-592-9
UN: 3272
ADR: 3,III