Imprimer
Ytterbium (III) acétate hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ytterbium(III) acetate hydrate
14576.09 14576.18
14576.09EA 84.8 EUR
14576.09 14576.18
Ytterbium (III) acétate hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Ytterbium (III) acétate hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 15280-58-7 Molecular Formula: Yb(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 350.16(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150127
Formule: C₆H₉O₆Yb·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150127
Numéro CAS: 15280-58-7
EINECS: 244-137-6