Imprimer
Terbium (III) acétate hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Terbium(III) acetate hydrate
14600.09 14600.18
14600.09EA 183 EUR
14600.09 14600.18
Terbium (III) acétate hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Terbium (III) acétate hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 100587-92-6 Molecular Formula: C6H9O6Tb.xH2O Formula Weight: 336.08(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00149233
Formule: C₆H₉O₆Tb·H₂O
Poids moléculaire: 354.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149233
Numéro CAS: 100587-92-6
EINECS: 247-065-3