Imprimer
Erbium (III) acétate tétrahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Erbium(III) acetate tetrahydrate
40481.14 40481.06 40481.22
40481.14EA 241 EUR
40481.14 40481.06 40481.22
Erbium (III) acétate tétrahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Erbium (III) acétate tétrahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 15280-57-6 Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O Formula Weight: 416.45 (344.39anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.114 MDL No.: MFCD00013034
Formule: C₆H₉ErO₆·4H₂O
Densité: 2,114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013034
Numéro CAS: 15280-57-6
EINECS: 247-067-4