Imprimer
L-allo-Thréonine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(+)-allo-Thréonine, H-allo-Thr-OH
198541000 198542500
ACRO198541000EA 73.4 EUR
ACRO198541000 ACRO198542500
L-allo-Thréonine 99%
L-allo-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Poids moléculaire: 119.12 g/mol
Point de fusion: 256 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064268
Numéro CAS: 28954-12-3
EINECS: 249-327-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %