Imprimer
L-Thréonine, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(-)-Thréonine, H-Thr-OH
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.16012.0025 8.16012.0100
8.16012.0025EA 66.6 EUR
8.16012.0025 8.16012.0100
L-Thréonine, Sigma-Aldrich®
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Poids moléculaire: 119.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 265 - 270 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)