Imprimer
L-Thréonine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(-)-Thréonine, H-Thr-OH
A16851.14 A16851.22 A16851.36
A16851.14EA 67.7 EUR
A16851.14 A16851.22 A16851.36
L-Thréonine ≥98%
L-Thréonine
Purity: 98+% CAS No.: 72-19-5 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Melting Point: 255° dec. Beilstein Reference: 1721646 Merck Reference: 14,9380 Optical Rotation: -28° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00064270
Formule: C₄H₉NO₃
Poids moléculaire: 119.12 g/mol
Point de fusion: 255 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1