Imprimer
L-Thréonine, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(-)-Thréonine, H-Thr-OH
MQ200
1.08411.0010 1.08411.0100 1.08411.1000 1.08411.9010
1.08411.0010EA 47.5 EUR
1.08411.0010 1.08411.0100 1.08411.1000 1.08411.9010
L-Thréonine, Millipore®
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
Poids moléculaire: 119.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1