D-allo-Thréonine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-D-allo-Thr-OH, D(-)-allo-Thréonine
Purity: 99%
CAS No.: 24830-94-2
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 268° dec.
Beilstein Reference: 1721644
Formule:
C₄H₉NO₃ Poids moléculaire: 119.12 g/mol Point de fusion: 268 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004526 Numéro CAS: 24830-94-2 EINECS: 246-488-0 |