Imprimer
Isocyanate de 2-isopropylphényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Isopropylphenylisocyanate
L10618.03 L10618.06 L10618.14
L10618.03EA 33.5 EUR
L10618.03 L10618.06 L10618.14
Isocyanate de 2-isopropylphényle ≥97%
Isocyanate de 2-isopropylphényle
Purity: 97% CAS No.: 56309-56-9 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 66-67°/5mm Beilstein Reference: 3588928 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013850
Formule: C₁₀H₁₁NO
Point d'ébullition: 66…67 °C (5 mmHg)
Densité: 1,019
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Numéro MDL: MFCD00013850
Numéro CAS: 56309-56-9
EINECS: 260-105-4
ADR: 6.1,II