(R)-(-)-Acide 2-aminobutyrique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 2623-91-8
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formule:
C₄H₉NO₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064414 Numéro CAS: 2623-91-8 EINECS: 220-084-4 |