Chlorure de 4-chlorobutyryle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 4635-59-0
Molecular Formula: C4H6Cl2O
Formula Weight: 141.00
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Acrid
Melting Point: -49°
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 773860
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00000754
Formule:
C₄H₆Cl₂O Point d'ébullition: 173…174 °C Point de fusion: –49 °C Densité: 1,258 Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000754 Numéro CAS: 4635-59-0 EINECS: 225-059-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II |