Chlorure de 4-bromobutyryle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₆BrClO Point d'ébullition: 101 °C (37 mmHg) Densité: 1,602 g/cm³ Point éclair: 91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000753 Numéro CAS: 927-58-2 EINECS: 213-154-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...