Imprimer
Palladium (II) sulfate dihydraté ≥99.95% (base métaux) Pd ≥ 44.1%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12165.03 12165.06
12165.03EA 0 EUR
12165.03 12165.06
Palladium (II) sulfate dihydraté ≥99.95% (base métaux) Pd ≥ 44.1%, Premion®
Palladium (II) sulfate dihydraté
Purity: 99.95% CAS No.: 13444-98-9 Molecular Formula: O4PdS.2H2O Formula Weight: 238.51 (202.48anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red to brown Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011173
Formule: O₄PdS·2H₂O
Poids moléculaire: 238.51 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011173
Numéro CAS: 13444-98-9
EINECS: 236-957-8
UN: 3260
ADR: 8 III